Learn More
7-méthyl luminazine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476349
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15476349 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15476349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64389.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13401-38-2 | C7H6N4O2 | 178.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Un dérivé imidazo[1,2-a]pyrazine substitué par les méthyles avec des activités anti-inflammatoires, analgésiques et ulcérogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methyl lumazine
CAS 13401-38-2
Formule moléculaire C7H6N4O2
Numéro MDL MFCD19688352
Quantité 25 mg
Synonyme 7-methyl lumazine, 7-methyllumazine, 7-methyllumizine, lumazine, 7-methyl, 7-methylpteridine-2,4 1h,3h-dione, 7-methylpteridine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pteridinedione, 7-methyl, 7-methyl-1,3-dihydropteridine-2,4-dione, 7-methyl-pteridine-2,4-diol, methyllumazin isomerengemisch
Clé InChI WIXGFZWEUAUYGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=C2C(=O)NC(=O)NC2=N1
Nom IUPAC 7-méthyl-1H-pteridine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 178.15
CID PubChem 5374589
Poids de la formule 178.15
Forme physique Poudre