Learn More
7-Methylbenzo[d]isoxazol-3(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30987344
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987344 5 g
30971497 1 g
30980826 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30987344 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1108615g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
CAS 36238-83-2
Formule moléculaire C8H7NO2
Numéro MDL MFCD00104669
Quantité 5 g
SMILES CC1=C2ONC(=O)C2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Pourcentage de pureté 98%