Learn More
7-méthylbenzo[d]isoxazol--ol,3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10797994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10797994 10 g Flacon en verre ambré -
10368812 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10797994 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF03630EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 36238-83-2
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.149
Numéro MDL MFCD00104669
Clé InChI JUNCQBPTXAQOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methylbenzo d isoxazol-3-ol, 7-methylbenzo d isoxazol-3 2h-one, 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole, 7-methyl-2h-1,2-benzoxazol-3-one, 7-methyl-benzo d isoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazol, benzo d isoxazol-3-ol derivative, 3n, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one,7-methyl, 7-methyl-1,2-benzoisoxazole-3 2h-one
CID PubChem 2782122
Nom IUPAC 7-méthyl-1,2-benzoxazol-3-one
SMILES CC1=CC=CC2=C1ONC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3-ol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 97%