Learn More
7-Methylguanine, TRC
Code produit 30006764
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006764 250 mg 250mg
30007227 1 g 1g
17910905 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006764 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM311790250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-76-7
Formule moléculaire C6 H7 N5 O
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Synonyme 2-Amino-1,7-dihydro-7-methyl-6H-purin-6-one, 2-Amino-7-methylhypoxanthine, N7-Methylguanine, NSC 193444, NSC 19647
Nom IUPAC 2-amino-7-methyl-1H-purin-6-one
SMILES Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methylguanine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
Poids de la formule 165.0651