Learn More
7-méthylindole-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Methylindole-3-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 209°C to 211°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 122340 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 159.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |