Learn More
7-Methylxanthine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433847 250 mg 250mg
11412260 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29190.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 552-62-5 | C6H6N4O2 | 166.14 g/mol
It is used to metabolite theophylline and caffeine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour métaboliser la théophylline et la caféine.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-62-5
Formule moléculaire C6H6N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Numéro MDL MFCD00037979
Clé InChI PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methylxanthine, heteroxanthine, heteroxanthin, 7-methylxanthin, 7-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-7-methylpurine, xanthine, 7-methyl, 3,7-dihydro-7-methyl-1h-purine-2,6-dione, 7-methyl-3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-methyl
CID PubChem 68374
ChEBI CHEBI:48991
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methylxanthine
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Nom IUPAC 7-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Poids de la formule 166.14
Pourcentage de pureté 98%