Learn More
7-Methylxanthine, MedChemExpress
Code produit 16445457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16445457 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16445457 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW017163
MedChemExpress 7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methylxanthine
CAS 552-62-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6N4O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Poids de la formule 166.14
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism