Learn More
7-Nitro-1,2,3,4-chlorhydrate de tétrahydroisoquinoléine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459775 5 g 5g
15469775 250 mg 250mg
15449775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52389.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99365-69-2 | C9H11ClN2O2 | 214.649 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99365-69-2
Formule moléculaire C9H11ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.649
Numéro MDL MFCD07371494
Clé InChI KGIXLJRTYZOUCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-, monohydrochloride, ksc683k9f, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline monohydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 13521670
Nom IUPAC 7-nitro-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine;chlorhydrate
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.65
Pourcentage de pureté ≥97%