Learn More
7-Nitro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498158 1 g 1g
15408168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61612.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 30450-62-5 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30450-62-5
Formule moléculaire C9H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.191
Numéro MDL MFCD00496654
Clé InChI WSWMGHRLUYADNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroquinoline, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, pubchem7584, acmc-1aglc, 7-nitrotetrahydro-quinoline, 7-nitro-1,2,3,4-terahydroquinoline
CID PubChem 252513
Nom IUPAC 7-nitro-1,2,3,4-tétrahydroquinoline
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Couleur Rouge
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre