Learn More
7-Nitro-1 H-indazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362127 5 g 5g
11352127 1 g 1g
11372127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07970.06
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2942-42-9 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
7-nitroindazole is a specific inhibitor of neural nitric oxide synthase (nNOS), an enzyme that converts arginine to citrulline and nitric oxide (NO) in neuronal tissue. NO is a key player in the hippocampal long-term potentiation (LTP) and in general cell signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitro-7-indazole est un inhibiteur spécifique de la synthase neurale de lʼoxyde nitrique (NNOS), une enzyme qui convertit lʼarginine en citrulline et lʼoxyde nitrique (NO) dans les tissus neuronaux. NO est un acteur clé dans la potentialisation à long terme hippocampe (LTP) et dans la signalisation cellulaire générale.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2942-42-9
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.136
Numéro MDL MFCD00022789
Clé InChI PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-nitroindazole, 1h-indazole, 7-nitro, 7-ni, 7-nitro-indazole, unii-ux0n37cmvh, ccris 3309, 2h-indazole,7-nitro, ux0n37cmvh, 7ni
CID PubChem 1893
Nom IUPAC 7-nitro-1H-indazole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Nitro-1H-indazole
Point de fusion 184°C to 189°C
Quantité 5 g
Beilstein 6809
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 163.14
Pourcentage de pureté 98%