Learn More
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487538 1 g 1g
15497538 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61048.03
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 69373-37-1 | Molecular Formula: C8H8N2O2S | Molecular Weight: 196.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69373-37-1
Formule moléculaire C8H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.22
Numéro MDL MFCD23379852
Clé InChI LCOAYUPAESYAHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
CID PubChem 20496121
Nom IUPAC 7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(NCCS2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.22
Pourcentage de pureté 97%