Learn More
7-Nitro-3,4-dihydro-2 H-1,4-benzoxazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497518 1 g 1g
15407528 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61032.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 120711-81-1 | Molecular Formula: C8H8N2O3 | Molecular Weight: 180.163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,76 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120711-81-1
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Numéro MDL MFCD11603433
Clé InChI YKCFDUNYLMTXFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2,3-dihydro-7-nitro-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-1,4-benzoxazine, 7-nitro-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine
CID PubChem 18416151
Nom IUPAC 7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES C1COC2=C(N1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.76g/L at 25°C).
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%