Learn More
7-Nitroindazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Nitroindazole |
| CAS | 2942-42-9 |
| Formule moléculaire | C7 H5 N3 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12 |
| Nom IUPAC | 7-nitro-1H-indazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.13 |
| Poids de la formule | 163.0382 |