Learn More
7-Nitroindazole, TRC
Code produit 30467707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467707 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467707 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN496250250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Nitroindazole
CAS 2942-42-9
Formule moléculaire C7 H5 N3 O2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
Nom IUPAC 7-nitro-1H-indazole
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Poids de la formule 163.0382