Learn More
Acide 7-nitroindole-2carboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10248952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10248952 1 g Flacon en verre ambré 1g
10004962 10 g Flacon en verre ambré 10g
10102934 50 g Flacon en verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10248952 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM09181DA
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 6960-45-8
Formule moléculaire C9H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 206.157
Clé InChI BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
CID PubChem 81409
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.16
Pourcentage de pureté 90%