Learn More
Acide 7-Nitroindole-2-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445686 5 g 5g
11435686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20786.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6960-45-8 | C9H6N2O4 | 206.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6960-45-8
Formule moléculaire C9H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 206.157
Numéro MDL MFCD00044720
Clé InChI BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
CID PubChem 81409
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Nitroindole-2-carboxylic acid
Point de fusion 264°C to 266°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 206.16
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Nitroindole-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Nitroindole-2-carboxylic acid