Learn More
7-nitroindole-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15420659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420659 250 mg 250mg
15400659 1 g 1g
15410659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63778.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10553-14-7
Formule moléculaire C9H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.158
Numéro MDL MFCD01074519
Clé InChI ADGKBVRTGVODMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-nitroindole-3-carboxyaldehyde, 7-nitroindole-3-carboxaldehyde, 7-nitroindole-3-carbaldehyde, 3-carboxy-7-nitro-1h-indole, 7-nitro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-nitroindole-3-aldehyde, pubchem9125, 3-formyl-7-nitro-1h-indole, 7-nitroindole 3-carboxaldehyde
CID PubChem 2762438
Nom IUPAC 7-nitro-1H-indole-3-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC=C2C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Nitroindole-3-carboxaldehyde
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide