Learn More
7-Nitroso-3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine |
| CAS | 2892260-32-9 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C6H6F3N5O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Sitagliptin Impurity 100, 7-nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8- VE009183100,00 720,00 tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6F3N5O/c7-6(8,9)5-11-10-4-3-13(12-15)1-2-14(4)5/h1-3H2 |
| SMILES | FC(C1=NN=C2CN(N=O)CCN21)(F)F |
| Nom IUPAC | 7-nitroso-3-(trifluorométhyl)-5','6','7','8-tétrahydro-[1','2','4]triazolo[4','3-a]pyrazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.14 |
| Afficher plus |