Learn More
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane |
| Densité | 0.968 |
| Quantité | 100 g |
| Indice de réfraction | 1.448 |
| Numéro UN | UN3271 |
| Point d’ébullition | 118°C to 120°C (713 mmHg) |
| Poids de la formule | 98.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |