Learn More
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10467520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467520 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10467520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Note relative au nom 99%
CAS 279-49-2
% min. CAS 98.5
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.9600g/mL
Quantité 5 g
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4490
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.96
Formule moléculaire C6H10O
Numéro MDL MFCD00082342
Synonyme 1,4-epoxycyclohexane, 7-oxabicyclo 2.2.1 heptane, 7-oxanorbornane, 1,4-oxycyclohexane, 3,6-endoxocyclohexane, 3,6-endooxycyclohexane, cyclohexane,4-epoxy, cyclohexane,6-endoxo, cyclohexane, 1,4-epoxy
Point d’ébullition 119.0°C (713.0 mmHg)
Clé InChI YPWFNLSXQIGJCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2CCC1O2
Nom IUPAC 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
Poids moléculaire (g/mol) 98.15
CID PubChem 9234
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.