Learn More
7-(p-Méthoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3 |
| Poids de la formule | 300.0859 |