Learn More
7-Phényl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one, TRC
Code produit 30423661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423661 25 mg 25mg
30412644 50 mg 50mg
30417589 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423661 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33616325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one
Formule moléculaire C12 H13 N O2
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO2/c14-12-11(9-4-2-1-3-5-9)10-8-15-7-6-13(10)12/h1-5,10-11H,6-8H2
SMILES O=C1C(C2COCCN12)c3ccccc3
Nom IUPAC 7-phényl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one
Poids moléculaire (g/mol) 203.237
Poids de la formule 203.095