Learn More
7-(Phénylméthoxy)-2(1H)-quinoléinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-(Phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 386273-52-5 |
| Formule moléculaire | C16H13NO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 7-(Benzyloxy)quinolin-2(1H)-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H13NO2/c18-16-9-7-13-6-8-14(10-15(13)17-16)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2,(H,17,18) |
| SMILES | O=C1Nc2cc(OCc3ccccc3)ccc2C=C1 |
| Nom IUPAC | 7-phénylméthoxy-1H-quinolin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.28 |
| Poids de la formule | 251.0946 |