Learn More
7-(Trifluorométhyl)-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| Point de fusion | 30°C to 34°C |
| Point d’ébullition | 135°C to 140°C (22 mmHg) |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 153990 |
| Poids de la formule | 201.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |