Learn More
7-(Trifluorométhyl)-1H-indole-2,3-dione, TRC
Code produit 30452741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452741 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452741 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79130010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione
CAS 391-12-8
Formule moléculaire C9 H4 F3 N O2
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H4F3NO2/c10-9(11,12)5-3-1-2-4-6(5)13-8(15)7(4)14/h1-3H,(H,13,14,15)
SMILES FC(F)(F)c1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
Nom IUPAC 7-(trifluorométhyl)-1H-indole-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 215.13
Poids de la formule 215.0194