Learn More
7-(trifluorométhyl)quinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463777 250 mg 250mg
11392939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27771.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 325-14-4 | C10H6F3N | 197.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 325-14-4
Formule moléculaire C10H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 197.16
Numéro MDL MFCD00833760
Clé InChI CMMSEFHVUYEEDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-trifluoromethyl quinoline, 7-cf3 quinoline, 7-trrfluoromethylquinoline, pubchem7218, 7-trifluoromethyl-quinoline, acmc-20a40f, quinoline,7-trifluoromethyl, quinoline, 7-trifluoromethyl
CID PubChem 459614
Nom IUPAC 7-(trifluorométhyl)quinoléine
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 7-(Trifluoromethyl)quinoline
Point de fusion 65°C to 66°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 197.16
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.