Learn More
Gilac™ Palette de rétention de déversement de 70 L
Code produit 17918721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
18,5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
17918721 18,5 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918721 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G052291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.27€
    207.48€ / 1 pièces
    Économisez 114.79€
    35% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
La palette anti-déversement de 70 L est idéale pour le stockage sûr et réglementé des produits corrosifs, notamment dans les environnements industriels.
  • Palette de rétention de 70 L idéale pour le stockage sécurisé et réglementé des produits corrosifs, notamment dans les environnements industriels.
  • Fabriqué entièrement en polyéthylène haute densité, il est léger et polyvalent.
  • Il est facile à nettoyer grâce à sa grille amovible à clipser et il est 100% recyclable.
  • Emboîtable (taux d'emboîtement de 45 %), la palette de rétention de 70 L optimise le stockage vide.
  • La palette peut être déplacée sur un chariot ou à l'aide d'un transpalette.
  • Conçue avec une structure rotomoulée et des parois épaisses, la palette de rétention de 70 L résiste aux chocs et aux manipulations fréquentes.
  • La profondeur entre le haut de la structure et le haut de la grille de rétention est de 58 mm.
  • Résistance à la charge en mode statique : 1000 kg.
  • Résistance à la charge en mode dynamique : 500 kg.
Spécification
Capacité (impériale) 18,5 gal.
Capacité (métrique) 70 L
Matériau PE-HD
Type Palet para derrames
Longueur (impériale) 33,9 in
Longueur (métrique) 860 mm
Largeur (impériale) 26 in
Largeur (métrique) 660 mm
Poids (impériale) 8.3 kg
Poids (métrique) 8.3 kg