Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe série 700
Description
- La seringue Hamilton™ originale, assemblée à la main
- Le piston en acier inox est conçu pour s’adapter au corps en verre avec une tolérance inférieure à trois millièmes de millimètre
- Durée de vie inégalée de la seringue <
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté, Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
| Type de produit | Seringue |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 25 μl |
| Type de pointe d’aiguille | 3 |
| Type de connexion | Soudé |