Learn More
- Home
- Products
- Produits d’analyse cellulaire
- Microsphères
- Thermo Scientific™ Suspensions de microsphères de copolymères série 7000
Thermo Scientific™ Suspensions de microsphères de copolymères série 7000
Code produit 11578662 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Diamètre (métrique) | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11578662 | 97 μm | 15 ml | 15mL |
| 11859922 | 3,2 μm | 15 ml | 15mL |
| 11869922 | 3,2 μm | 100 ml | 100mL |
| 11879922 | 3,2 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11889922 | 6 μm | 15 ml | 15mL |
| 11899922 | 6 μm | 100 ml | 100mL |
| 11809932 | 6 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11819932 | 7,9 μm | 15 ml | 15mL |
| 11829932 | 7,9 μm | 100 ml | 100mL |
| 11839932 | 7,9 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11849932 | 12 μm | 15 ml | 15mL |
| 11869932 | 11 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11879932 | 17 μm | 15 ml | 15mL |
| 11889932 | 17 μm | 100 ml | 100mL |
| 11588642 | 17 μm | 1 000 ml | - |
| 11809942 | 19 μm | 15 ml | 15mL |
| 11819942 | 19 μm | 100 ml | 100mL |
| 11829942 | 19 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11839942 | 25 μm | 15 ml | 15mL |
| 11849942 | 25 μm | 100 ml | 100mL |
| 11859942 | 25 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11869942 | 45 μm | 15 ml | 15mL |
| 11879942 | 45 μm | 100 ml | 100mL |
| 11889942 | 45 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11899942 | 55 μm | 15 ml | 15mL |
| 11809952 | 55 μm | 100 ml | 100mL |
| 11819952 | 55 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11829952 | 71 μm | 15 ml | 15mL |
| 11839952 | 71 μm | 100 ml | 100mL |
| 11849952 | 71 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11859952 | 90 μm | 15 ml | 15mL |
| 11869952 | 90 μm | 100 ml | 100mL |
| 11879952 | 90 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11899952 | 97 μm | 100 ml | 100mL |
| 11874133 | 97 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11884133 | 134 μm | 15 ml | 15mL |
| 11894133 | 134 μm | 100 ml | 100mL |
| 11804143 | 134 μm | 1 000 ml | 1000mL |
| 11814143 | 222 μm | 15 ml | 15mL |
| 11824143 | 222 μm | 100 ml | 100mL |
| 11834143 | 222 μm | 1 000 ml | 1000mL |
-
317.00€
308.88€ / 15mL
Économisez 8.12€
2% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Répondez aux besoins de matériaux particulaires, avec une grande variété de tailles et de propriétés de particules avec les suspensions de microsphères de copolymère Thermo Scientific™ série 7000, utiles en tant que modèle pour les expériences de mécanique des fluides et comme particules de provocation pour les systèmes de filtration à pores de grande taille.
Les suspensions de grandes microsphères de copolymère sont composées de polymère de polystyrène, réticulé de divinylbenzène (DVB) à 4 à 8 %. Les particules sont chimiquement inertes et peuvent être lavées avec de l’alcool et séchées par vide ou à l’air. Le polymère possède une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm. Elles sont conditionnées sous forme de suspensions aqueuses à 10 % de solides par poids.
Informations de commande :
Formats de flacon 15 ml, 100 ml et 1000 ml disponibles. 15 ml (flacons avec n° de référence en “A”), 100 ml (flacons “B”) et 1000 ml (flacons “C”) sont conditionnés sur demande ; exemple (n° de référence 7503B et 7503C). Veuillez prévoir 10 jours ouvrables à compter de la commande de ces volumes pleins.
Inclus :
Une fiche de données de sécurité du matériel (MSDS) et une page d’instructions de manipulation des produits en général
Recommandé dans les domaines suivants :
Particules de polymère haute concentration > 3 μm utilisées dans l’évaluation et les tests de filtres, la recherche en mécanique des fluides, les études de dispersion et bien d’autres projets de recherche et développement. Elles ne sont pas destinées à l’étalonnage de l’instrument ou aux réactifs de diagnostic, car elles ne possèdent pas les spécifications rigoureuses requises pour ces applications. Elles sont également utiles en tant que particules expérimentales pour les systèmes analytiques acoustiques et optiques.
Elles ne sont pas destinées à l’étalonnage de l’instrument ou aux réactifs de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Additif | Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité |
| Concentration | 10% |
| Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. |
| Description | Les particules utiles en tant que modèle de systèmes pour les expériences de mécanique des fluides et comme particules de provocation pour les systèmes de filtration des grands pores. |
| Couleur | Blanc ou incolore |
| À utiliser avec (application) | Mécanique des fluides, Filtration de grands pores |
| Matériau | Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) |
| Type de produit | Particules spécialisées |
| Comprend | Feuille d’insert générale concernant la manipulation des produits |
| Conditionnement | 15 ml |
| Densité des particules | 1,05 g/cm3 |
| Quantité | 15 ml |
| Indice de réfraction | De 1,59 à 589 nm (25°C) |
| Stabilité | Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |
| Diamètre (métrique) | 97 μm |
| Afficher plus Afficher moins |
Elles ne sont pas destinées à l’étalonnage de l’instrument ou aux réactifs de diagnostic.