Learn More
Thermo Scientific™ Suspensions de microsphères de copolymères série 7000
Code produit 11899952 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3,2 μm
6 μm
7,9 μm
11 μm
12 μm
17 μm
19 μm
25 μm
45 μm
55 μm
71 μm
90 μm
97 μm
134 μm
222 μm
Quantité:
15 ml
100 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
100mL
15mL
41 product options available for selection
Product selection table with 41 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Quantité Conditionnement
11899952 97 μm 100 ml 100mL
11859922 3,2 μm 15 ml 15mL
11869922 3,2 μm 100 ml 100mL
11879922 3,2 μm 1 000 ml 1000mL
11889922 6 μm 15 ml 15mL
11899922 6 μm 100 ml 100mL
11809932 6 μm 1 000 ml 1000mL
11819932 7,9 μm 15 ml 15mL
11829932 7,9 μm 100 ml 100mL
11839932 7,9 μm 1 000 ml 1000mL
11849932 12 μm 15 ml 15mL
11869932 11 μm 1 000 ml 1000mL
11879932 17 μm 15 ml 15mL
11889932 17 μm 100 ml 100mL
11588642 17 μm 1 000 ml -
11809942 19 μm 15 ml 15mL
11819942 19 μm 100 ml 100mL
11829942 19 μm 1 000 ml 1000mL
11839942 25 μm 15 ml 15mL
11849942 25 μm 100 ml 100mL
11859942 25 μm 1 000 ml 1000mL
11869942 45 μm 15 ml 15mL
11879942 45 μm 100 ml 100mL
11889942 45 μm 1 000 ml 1000mL
11899942 55 μm 15 ml 15mL
11809952 55 μm 100 ml 100mL
11819952 55 μm 1 000 ml 1000mL
11829952 71 μm 15 ml 15mL
11839952 71 μm 100 ml 100mL
11849952 71 μm 1 000 ml 1000mL
11859952 90 μm 15 ml 15mL
11869952 90 μm 100 ml 100mL
11879952 90 μm 1 000 ml 1000mL
11578662 97 μm 15 ml 15mL
11874133 97 μm 1 000 ml 1000mL
11884133 134 μm 15 ml 15mL
11894133 134 μm 100 ml 100mL
11804143 134 μm 1 000 ml 1000mL
11814143 222 μm 15 ml 15mL
11824143 222 μm 100 ml 100mL
11834143 222 μm 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
41 options
Code produit 11899952 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7602B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1208.29€ / 100mL
    Économisez 31.71€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Répondez aux besoins en matériaux particulaires avec une grande variété de tailles et de propriétés de particules avec les suspensions de microsphères de copolymère Thermo Scientific™ série 7000
Répondez aux besoins de matériaux particulaires, avec une grande variété de tailles et de propriétés de particules avec les suspensions de microsphères de copolymère Thermo Scientific™ série 7000, utiles en tant que modèle pour les expériences de mécanique des fluides et comme particules de provocation pour les systèmes de filtration à pores de grande taille.
Les suspensions de grandes microsphères de copolymère sont composées de polymère de polystyrène, réticulé de divinylbenzène (DVB) à 4 à 8 %. Les particules sont chimiquement inertes et peuvent être lavées avec de l’alcool et séchées par vide ou à l’air. Le polymère possède une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm. Elles sont conditionnées sous forme de suspensions aqueuses à 10 % de solides par poids.
Informations de commande :
Formats de flacon 15 ml, 100 ml et 1000 ml disponibles. 15 ml (flacons avec n° de référence en “A”), 100 ml (flacons “B”) et 1000 ml (flacons “C”) sont conditionnés sur demande ; exemple (n° de référence 7503B et 7503C). Veuillez prévoir 10 jours ouvrables à compter de la commande de ces volumes pleins.
Inclus :
Une fiche de données de sécurité du matériel (MSDS) et une page d’instructions de manipulation des produits en général
Recommandé dans les domaines suivants :
Particules de polymère haute concentration > 3 μm utilisées dans l’évaluation et les tests de filtres, la recherche en mécanique des fluides, les études de dispersion et bien d’autres projets de recherche et développement. Elles ne sont pas destinées à l’étalonnage de l’instrument ou aux réactifs de diagnostic, car elles ne possèdent pas les spécifications rigoureuses requises pour ces applications. Elles sont également utiles en tant que particules expérimentales pour les systèmes analytiques acoustiques et optiques.
Elles ne sont pas destinées à l’étalonnage de l’instrument ou aux réactifs de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité
Concentration 10%
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Description Les particules utiles en tant que modèle de systèmes pour les expériences de mécanique des fluides et comme particules de provocation pour les systèmes de filtration des grands pores.
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Mécanique des fluides, Filtration de grands pores
Matériau Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Type de produit Particules spécialisées
Comprend Feuille d’insert générale concernant la manipulation des produits
Conditionnement 100 ml
Densité des particules 1,05 g/cm3
Quantité 100 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Diamètre (métrique) 97 μm
Afficher plus Afficher moins
Elles ne sont pas destinées à l’étalonnage de l’instrument ou aux réactifs de diagnostic.