Learn More
Hamilton™ Seringues série 7000 plus propres
Code produit 11590282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
120 V
240 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
11590282 120 V 1 pièce
10047842 240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11590282 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 76610
Expédition estimée: 15-12-2026
Conçu pour nettoyer les seringues Microliter série 7000 avec de la chaleur
  • La chaleur élimine tout solvant contaminant de l’aiguille, empêchant ainsi la contamination croisée
  • Une source de vide peut être ajoutée pour supprimer les résidus suspects
  • Les seringues Microliter et Gastight peuvent également être nettoyées lorsque du rhéostat de tension est ajouté pour réduire la température de la chambre
Spécification
Longueur (impériale) 6 po
Longueur (métrique) 15,24 cm
Type de produit Nettoyant pour seringue
Modèle 120 V
À utiliser avec (équipement) Nettoyage des seringues Microliter série 7000