Learn More
Fisherbrand™ Sonicateur Q705 sans sonde
Code produit 12971151 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
110 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12971151 110 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12971151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5175.00€
    4147.59€ / 1 pièces
    Économisez 1027.41€
    19% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Garantit un fonctionnement plus efficace, une cohérence échantillon-échantillon et surtout, un résultat final fiable. Fisherbrand™ Q705 Sonicator Le sonicateur sans sonde est le plus avancé technologiquement disponible aujourd'hui.
  • Contrôle de l’amplitude totale à partir de 1 à100 %
  • Programmabilité, y compris les temps de traitement, l’activation / désactivation des impulsions et la mémoire
  • Sonde de surveillance de la température (en option)
  • Sans plomb
  • Plusieurs programmes peuvent être exécutés dans l’ordre
  • Affichage de la production énergétique totale
  • Protection anti-surcharge
Spécification
Tension 110 V
Puissance 700 W
Dimensions (L x l x H) 387 x 203 x 216 mm (15,25 x 8 x 8,5 in)
Comprend Générateur, convertisseur, câble d’alimentation, kit de convertisseur, kit de clés
Modèle Q705
Fréquence 20 kHz