Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre Genova Bio série 72
Code produit 15787567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de détecteur:
Barrette de diodes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de détecteur Conditionnement
15787567 Barrette de diodes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15787567 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8305604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4991.79€
    4648.23€ / 1 pièces
    Économisez 343.56€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Genova Bio est un spectrophotomètre UV/Visible simple, économique et facile à utiliser ; dédié aux applications de sciences de la vie. L’écran tactile couleur rapide et réactif et les méthodes préprogrammées pour la mesure de la concentration et de la pureté des acides nucléiques, les dosages protéiques et la densité cellulaire font de ce spectrophotomètre l’ajout idéal à tout laboratoire.
  • Spectrophotomètre sciences de la vie
  • Préprogrammé pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines
  • Compatible avec les cuves ultra-micro, semi-micro, micro et macro
  • Balayage avec technologie à barrettes de diodes
  • Navigation avec écran tactile couleur
  • Encombrement petit et léger (< 3 kg)
  • Vitesse de balayage rapide
  • Options de langue pour l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol
  • Plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante
  • Garantie 2 ans, y compris pour la lampe xénon
Spécification
Précision de l’absorbance plusmn; 0,01 A à 1,0 A et 546 nm
Gamme d’absorbance −0,300 à +2,500 A
Hauteur au centre du faisceau 15 mm
Concentration ± 2500
Type de détecteur Barrette de diodes
Bande passante spectrale 3 nm
Tension 100/240 V
Wavelength Range 198 à 800 nm
Interface Écran tactile couleur
Bruit plusmn; 0,002 A à 0,1 A et plusmn; 0,02 A à 2,0 A et 546 nm
Conception optique Barrette de photodiodes
Répétabilité photométrique ±2 nm
Imprimante incluse En option
Lumière parasite À 340 nm : < 1 %T conformément aux normes ANSI / ASTM
Garantie 2ans, y compris la lampe au xénon
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±2 nm
Poids (métrique) 2,8 kg
Fréquence 50/60 Hz