Learn More
Jenway™ Spectrophotomètres à balayage série 72, modèle 7200
Code produit 30019061
Change view
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre à balayage
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
30019061 Spectrophotomètre à balayage 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30019061 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8305601
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les premiers spectrophotomètres à balayage dans le Jenway une gamme permettant d'exploiter la technologie des réseaux de diodes pour produire des résultats exceptionnellement rapides. Le modèle 7200 couvre une gamme de longueurs d'onde de 335 à 800 nm avec une largeur de bande spectrale de 7 nm.
  • Modes de mesure pour une longueur d'onde unique avec absorbance de base et transmittance en %
  • Concentration calculée à l'aide d'un étalon ou d'un facteur
  • La densité optique
  • Quantification avec possibilité de créer une courbe d'étalonnage utilisant jusqu'à 6 étalons et 3 réplicats
  • Balayage spectral complet et cinétique permettant la mesure simultanée de jusqu'à 3 longueurs d'onde
  • L'interface utilisateur tactile couleur permet une configuration et une navigation rapides et faciles de l'instrument.
  • L'écran de 4 in permet de visualiser facilement les spectres complets, les courbes de quantification et les cinétiques, et permet aux utilisateurs de zoomer et de dézoomer ainsi que de sélectionner des points d'analyse spectrale en touchant simplement l'écran.
  • La grande chambre d'échantillon accueillera facilement le porte-cuvette à long trajet optique en option et le porte-cuvette chauffant de 10 x 10 mm, idéal pour les mesures thermostatisées à 37 °C.
  • Le couvercle de la chambre d'échantillonnage peut également rester ouvert pendant les mesures, ce qui est idéal pour les échantillons contenus dans de grands tubes à essai.
  • Deux USB ports pour le stockage de données et la connectivité imprimante.
  • Accès facile USB Le port situé à l'avant de l'instrument permet de stocker facilement les résultats et les courbes de quantification.
  • Compact et léger
  • Vitesse de balayage rapide
  • Options de langue pour l’anglais, le français et l’allemand
  • Vaste gamme d’accessoires disponible
  • Garantie 2 ans (y compris pour la lampe xénon)
Spécification
Concentration ± 2500
Raccordements USB impresora (trasera), USB unidad flash (frontal)
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 42.2 cm
Description Spectrophotomètre à balayage de rayons visibles
Type de détecteur Diode
Affichage Écran LCD tactile
Langues Français, Allemand
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 7 nm
Type Spectrophotomètre à balayage
Tension 90/240 V
Wavelength Range 335 à 800 nm
Dérive ±0,005 A/heure à 1,0 A et 546 nm
Hauteur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 12 cm
Hertz 50/60 Hz
Comprend Portacubetas de 10 x 10 mm, USB memoria USB y adaptador de corriente con tres enchufes (EE. UU., Europa y Reino Unido).
Longueur du trajet optique de 10 à 100 mm
Type de bouchon US, EU, UK
Lumière parasite <% selon la norme ANSI/ASTM E387-72
Garantie 3 ans
Longueur d’ondes 335 à 800 nm
Précision en longueur d’onde ±2,0 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±2,0 nm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 21.2 cm