Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for 7300/7500 Systems, 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
La plaque de vérification d’instruments RNase P TaqMan™ des systèmes de PCR en temps réel 7300 et 7500 est une plaque de PCR à 96 puits préchargée avec les réactifs nécessaires pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène RNase P humain, un gène à copie unique codant la fraction d’ARN de l’enzyme RNase P. Chaque puits contient un reaction mix préchargé (Master Mix dePCR universelle 1X TaqMan™, des amorces RNase P et une sonde marquée par colorant FAM™), ainsi qu’un modèle. La plaque de vérification d’instruments RNase P TaqMan™ des systèmes de PCR en temps réel 7300 et 7500 répond aux mêmes exigences que les installations des systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7300 et 7500. Pour pouvoir être installés, les instruments doivent pouvoir être capables de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris entre 5,000 et 10,000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour un traitement d’échantillons ultérieur au sein d’un puits unique. Pour garantir la précision des résultats, Applied Biosystems™ vous recommande de vérifier les performances de votre instrument tous les six mois.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient un plateau PCR MicroAmp à 96 puits préchargé et scellé avec des réactifs RNaseP TaqMan™, y compris des sondes et des amorces. Conserver entre -15 et -25°C. Conserver à l’abri de la lumière. |
| Colorant étalonné | FAM |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7300, système 7500 |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Plaque de vérification de l’instrument RNase P |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 1 kit |
| Type d’étalonnage | Étalonnage de RNase P, plaque de vérification de l’instrument |
| Afficher plus |