Learn More
Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I
Code produit 18892729 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
18892729 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18892729 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4360788
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Les plaques de réaction optique, faciles à utiliser et préchargées, permettent une calibration rapide et facile du système de PCR en temps réel 7500Fast.
This easy-to-use kit enables you to establish the pure dye spectra and multicomponent values for FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, and NED™/TAMRA™/ROX™ dyes on the 7500 Fast Real-Time PCR System. The Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I contains nine Optical 96-well Fast Thermocycling Plates: one preloaded and sealed background plate, seven preloaded and sealed plates with seven separate dye standards, and one region-of-interest (ROI) plate. Spend Your Time on Research - Not Instrument Calibration: This kit's easy-to-use, preloaded 96-well optical reaction plates enable quick and easy calibration of the 7500 Fast Real-Time PCR System. Insert the reaction plates during system installation, and the system collects the dye standard's spectral information. The system's application algorithm then uses the calibration information to ensure accurate data analysis.
Kit I
  • Les plaques de réaction optique à 96 puits préchargées avec les colorants Cy3™, Cy5™ et Texas Red™ permettent un étalonnage rapide et facile du système de PCR en temps réel 7500 Fast
  • Le kit de calibration spectrale facile à utiliser et préchargé permet une discrimination précise des colorants individuels dans un mélange réactionnel lorsque tous les colorants sont excités simultanément
Kit II
  • Les plaques pour réaction optique à 96 puits préchargées avec des colorants (FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, NED™/TAMRA™/ROX™) permettent un étalonnage rapide et facile du système de PCR en temps réel 7500 Fast
  • Le kit d'étalonnage spectral facile à utiliser et préchargé permet une discrimination précise des colorants individuels dans un mélange réactionnel lorsque tous les colorants sont excités simultanément 
  • Inclut le colorant étalon I de référence passive requis pour la normalisation des signaux dans toutes les réactions en temps réel et de point de virage
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Informations sur la commande
Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient une plaque de fond, sept plaques avec étalons de colorant (FAM™⁄SYBR™ Green I, VIC™⁄JOE™, NED™⁄TAMRA™⁄ROX™) et une plaque d’étalonnage ROI.
Stocker entre -15 et 25°C. (Ce produit est sensible à la lumière.)
Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison.
Colorant étalonné FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green
À utiliser avec (équipement) Système 7500 Fast
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Kit d’étalonnage spectral
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Dry Ice
Quantité 1 kit
Type d’étalonnage Étalonnage spectral