Learn More
Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
This easy-to-use kit establishes the pure dye spectra and multicomponent values for Cy3™, Cy5™, and Texas Red™ dyes on the 7500 Fast Real-Time PCR System. The Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II contains three Optical 96-well Fast Thermocycling Plates preloaded and sealed with Cy3™, Cy5™, and Texas Red™ fluorescent dye standards. Spend Your Time on Research, Not Instrument Calibration: This kit's easy-to-use, preloaded, 96-well optical reaction plates enable quick and easy calibration of the 7500 Fast Real-Time PCR System. Insert the reaction plates during system installation, and the system collects the dye standard's spectral information. The system's application algorithm then uses the calibration information to ensure accurate data analysis.
Kit II
- Les plaques de réaction optique à 96 puits préchargées avec les colorants Cy3™, Cy5™ et Texas Red™ permettent un étalonnage rapide et facile du système de PCR en temps réel 7500 Fast
- Le kit de calibration spectrale facile à utiliser et préchargé permet une discrimination précise des colorants individuels dans un mélange réactionnel lorsque tous les colorants sont excités simultanément
Kit I
- Les plaques pour réaction optique à 96 puits préchargées avec des colorants (FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, NED™/TAMRA™/ROX™) permettent un étalonnage rapide et facile du système de PCR en temps réel 7500 Fast
- Le kit d'étalonnage spectral facile à utiliser et préchargé permet une discrimination précise des colorants individuels dans un mélange réactionnel lorsque tous les colorants sont excités simultanément
- Inclut le colorant étalon I de référence passive requis pour la normalisation des signaux dans toutes les réactions en temps réel et de point de virage
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bestellinformation
Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Contient trois plaques de thermocyclage optique rapide à 96 puits, préchargées et scellées contenant des étalons de colorant fluorescent Cy3™ Texas Red™ et Cy5™ Cy3 Texas Red et Cy5. Stocker entre -15 et -25°C. Protéger de la lumière. Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison. |
| Colorant étalonné | Cy™3, Cy™5, Texas Red™ |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Kit d’étalonnage spectral |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Quantité | 1 kit II |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |