Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur 7500FAST
Code produit 17859152 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit : SureTect Outil PCR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17859152 Type de produit : SureTect Outil PCR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17859152 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A46347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00€
    181.78€ / 1 pièces
    Économisez 120.22€
    39% de réduction
En stock
Applied Biosystems Adaptateur de plaque de bande rapide 7500 96W.
  • Adaptateur de plaque de bande 7500 Fast 96W
  • Accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) SureTect
Type de produit SureTect Outil PCR