Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile biodégradables 7502PF
Code produit 16495434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XL
L
M
S
XL
XS
Conditionnement:
180 pièces
200 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16495434 XS 200 pièces
16475434 S 200 pièces
16465434 M 200 pièces
16455434 L 200 pièces
16485434 XL 200 pièces
16405444 2XL 180 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16495434 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 7502PF06XS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.53€
    66.93€ / 200 pièces
    Économisez 23.60€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en nitrile sans poudre sont biodégradables avec la technologie Eco Best (EBT) et présentent une sensation de seconde peau pour réduire la fatigue des mains.
  • Nitrile biodégradable à 100 %
  • La formulation sans accélérateur protège la peau sensible
  • Sans latex
  • Formulation à faible module pour améliorer l’ajustement et réduire la fatigue des mains
  • Sans silicone, ambidextres, non stériles
  • Conforme aux normes 21 CFR/FDA pour un contact alimentaire direct
  • Idéal pour les applications de laboratoire, les services alimentaires, l'agriculture et les services d'entretien
  • Manchette à bord roulé
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ASTM D5511 et D5526, ASTM D5526
Chemotherapeutic Rated Non
Accelerator Free Yes
Applications Industrie, Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm
Poudré Powder Free
Type de produit Nitrile Gloves
Dimensions XS
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,06 mm
Modèle 7502PFXS
Séries 7502PF
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24,13 cm