Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 7950
Code produit 11568714
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Dimensions (L x l):
300 m x 60 mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 65 mm
70 m x 85 mm
Diamètre (métrique):
12,7 mm D.I.
25,4 mm diamètre intérieur
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Diamètre (métrique) unitSize
11568714 Noir 300 m x 60 mm 25,4 mm diamètre intérieur 1 pièce
11508824 Noir 70 m x 35 mm 12,7 mm D.I. 1 pièce
11518824 Noir 70 m x 65 mm 12,7 mm D.I. 1 BX
11874115 Bleu 70 m x 110 mm 12,7 mm D.I. 1 BX
11528824 Noir 70 m x 85 mm 12,7 mm D.I. 1 pièce
10253824 Noir 70 m x 110 mm 12,7 mm D.I. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11568714 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 236006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une forte résistance environnementale contre les frottis et les produits chimiques.
Rubans d’imprimante à transfert thermique série 7950
  • Qualité d’impression à bords précis
  • Côté ruban encreur à l’extérieur
  • Formulation de ruban en cire / résine
Spécification
Type de produit Ruban pour imprimante à transfert thermique
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200MVP, Brady 300MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, Imprimante Brady PR Plus 600
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (métrique) 60 mm
Diamètre (métrique) 25,4 mm diamètre intérieur
Dimensions (L x l) 300 m x 60 mm
Description Ruban noir pour imprimante à transfert thermique série 7950
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Quantité 1 rouleau
Alternate Part Number R7950-60X300/O