Learn More
7ACC1, MedChemExpress
Code produit 16438886
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438886 100 mg
16411476 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16438886 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYD0067
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 7ACC1(DEAC; Coumarin D 1421; D 1421) selectively interfere with lactate fluxes in the lactate-rich tumor microenvironment; inhibits lactate influx but not efflux in tumor cells expressing MCT1 and MCT4 transporters.
7ACC1(DEAC
Spécification
Nom chimique ou matériau 7ACC1
CAS 50995-74-9
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H15NO4
Quantité 100 mg
Synonyme DEAC Coumarin D 1421 D 1421
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (127.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=C(N(CC)CC)C=C2OC1=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 261.27
Poids de la formule 261.27
Pourcentage de pureté 99.96%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death