Learn More
7α-acétylthio-17α-éthoxyméthyl testostérone, TRC
Code produit 30321165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321165 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1887452.5MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7alpha-Acetylthio-17alpha-ethoxymethyl Testosterone
CAS 3070439-36-7
Formule moléculaire C24H36O4S
Quantité 2.5 mg
Synonyme Spironolactone EP Impurity I
SMILES O[C@]1(COCC)[C@]([C@@]2([H])CC1)(CC[C@@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@]2([H])[C@@H](CC3=CC4=O)SC(C)=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 420.61