Learn More
Acide 7β-hydroxy-5β-cholanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7beta-Hydroxy-5beta-cholanoic Acid |
| CAS | 10601-78-2 |
| Formule moléculaire | C24 H40 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 7beta-Hydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid, 7beta-Hydroxy-5beta-cholanic Acid, 7beta-Hydroxy-5beta-cholanic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H40O3/c1-15(7-10-21(26)27)17-8-9-18-22-19(11-13-24(17,18)3)23(2)12-5-4-6-16(23)14-20(22)25/h15-20,22,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15?,16-,17-,18?,19+,20+,22?,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | CC(CCC(=O)O)[C@H]1CCC2C3[C@@H](O)C[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]12C |
| Nom IUPAC | Ácido 4-[(5R,7S,9S,10S,13S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 376.573 |
| Poids de la formule | 376.298 |