Learn More
7H-Benz[d’]anthracène7-un, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7H-Benz[de]anthracen-7-one |
| Point de fusion | 171°C to 175°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1455646 |
| Merck Index | 14,1063 |
| Poids de la formule | 230.27 |
| Pourcentage de pureté | 99% |