Learn More
Abnova™ Sonde 7q31.32/CEN7q FISH
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
| Type de produit | ADN/ARN |
| Quantité | 200 μl |
| Forme | Liquide |