Learn More
(7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30782790
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30782790 1 g
30774811 10 g
30770834 25 g
30776855 500 g
30780607 5 g
30778710 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30782790 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1479771g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol
CAS 150-86-7
Formule moléculaire C20H40O
Numéro MDL MFCD00151280
Quantité 1 g
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC/C(C)=C/CO
Poids moléculaire (g/mol) 296.53
Pourcentage de pureté 95%