Learn More
7rh, MedChemExpress
Description
7rh (DDR1-IN-2) is a potent inhibitor of discoidin domain receptor 1 (DDR1), with an IC50 of 13.1 nM, and also less potently inhibits DDR2, with an IC50 of 203 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7rh |
| CAS | 1429617-90-2 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H29F3N6O |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | DDR1-IN-2 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (114.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1)C3=CC=C(CC)C(C#CC4=CN5C(N=C4)=CC=N5)=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 546.59 |
| Afficher plus |