Description
La solution de nettoyage 7X a été conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, notamment des tubes à essai, des boîtes de Petri, des flacons, des lames de microscope, des équipements de pathologie et des instruments chirurgicaux
- Efficace et sûr
- S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
- Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
- pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
- Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 6 à 7,5 |
| Concentration | 7X |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| À utiliser avec (application) | Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure |
| Quantité | 4 Paquets |
| Volume (impérial) | 4 x 1 gal. |