Learn More
8,14beta-Dihydrooripavine, TRC
Code produit 30381573
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381573 25 mg
30374471 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30381573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44996025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873087-79-7
Formule moléculaire C18 H21 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 299.36
Synonyme Morphinan-3-ol, 6,7-didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-, (5α)-, (5α)-6,7-Didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol, 8,14-Dihydrooripavine, 8,14β-Dihydrooripavine
Nom IUPAC (4R,4aR,7aR,12bS)-7-methoxy-3-methyl-2,4,4a,5,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-9-ol
SMILES COC1=CC[C@H]2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3C)c45
Spécification
Nom chimique ou matériau 8,14beta-Dihydrooripavine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-6-14(21-2)17(18)22-16-13(20)5-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,5-6,11-12,17,20H,4,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
Poids de la formule 299.1521