Learn More
8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione |
| CAS | 80827-62-9 |
| Formule moléculaire | C13 H20 Br N O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. M (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20BrNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2 |
| SMILES | BrCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O |
| Nom IUPAC | 8-(4-bromobutil)-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.21 |
| Poids de la formule | 301.0677 |